CAS RN 474-68-0
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Episterol, TRC
CAS: 474-68-0 Fórmula molecular: C28H46O Peso molecular (g/mol): 398.66 Sinónimo: 24-Methyl-5α-cholesta-7,24(28)-dien-3β-ol,24-Methylene-5α-cholest-7-en-3β-ol,24-Methylenecholesta-7,24(28)-dien-3β-ol,Episterin,Episterol,δ7,24(28)-Ergostadienol SMILES: C=C(C(C)C)CC[C@@H](C)[C@@]1([H])CC[C@@]2([H])C3=CC[C@@]4([H])C[C@@H](O)CC[C@]4(C)[C@@]3([H])CC[C@@]21C