CAS RN 474-67-9
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Brassicasterol, TRC
CAS: 474-67-9 Fórmula molecular: C28 H46 O Peso molecular (g/mol): 398.66 Sinónimo: Brassicasterol,Brassicasterol Nombre IUPAC: (3S,8S,9S,10R,13R,14S,17R)-17-[(E,2R,5R)-5,6-dimetilhept-3-en-2-ilo]-10,13-dimetil-2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahidro-1H-ciclopenta[a]fentra-3-ol SMILES: CC(C)[C@@H](C)\C=C\[C@@H](C)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CC=C4C[C@@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C