CAS RN 473-86-9
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Ácido 3-hidroxi-2-metilbutanoico, TRC
CAS: 473-86-9 Fórmula molecular: C5 H10 O3 Peso molecular (g/mol): 118.13 Sinónimo: Butanoic acid, 3-hydroxy-2-methyl-,Butyric acid, 3-hydroxy-2-methyl- (6CI,8CI),3-Hydroxy-2-methylbutanoic acid,2-Methyl-3-hydroxybutyric acid,3-Hydroxy-2-methylbutyric acid,Nilic acid,α-Methyl-β-hydroxybutyric acid Nombre IUPAC: Ácido 3-hidroxi-2-metilbutanoico SMILES: CC(O)C(C)C(=O)O