CAS RN 473-81-4
IUPAC Nombre:
potassium 2,3-dihydroxypropanoate
Sinónimos:
glyceric acid
Peso molecular (g/mol):
144.17
Fórmula molecular:
C3H5KO4
InChi Key:
SYGDCNJESIQXKS-UHFFFAOYNA-M
SMILES:
[K+].OCC(O)C([O-])=O
1
–
1
de
1
resultados
1
Ácido 2,3-Dihidroxipropanoico (20% en agua), TRC
CAS: 473-81-4 Fórmula molecular: C3H6O4 Peso molecular (g/mol): 106.08 Sinónimo: Glyceric Acid Nombre IUPAC: Ácido 2,3-dihidroxipropanoico SMILES: OCC(O)C(=O)O