accessibility menu, dialog, popup

UserName

ClNClSOO

CAS RN 473-29-0

IUPAC Nombre: N,N-dichlorobenzenesulfonamide
Sinónimos: N,N-dichlorobenzenesulfonamide
Peso molecular (g/mol): 226.07
Fórmula molecular: C6H5Cl2NO2S
InChi Key: PJBJJXCZRAHMCK-UHFFFAOYSA-N
SMILES: ClN(Cl)S(=O)(=O)C1=CC=CC=C1
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados