accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3OCH3CH3H3CCH3(Z)(E)(E)(E)

CAS RN 472-86-6

IUPAC Nombre: (2Z,4E,6E,8E)-3,7-dimethyl-9-(2,6,6-trimethylcyclohex-1-en-1-yl)nona-2,4,6,8-tetraenal
Sinónimos: 13-cis retinal cis-13-retinal neovitamin A aldehyde neoretinene a (13cis)-retinal
Peso molecular (g/mol): 284.44
Fórmula molecular: C20H28O
InChi Key: NCYCYZXNIZJOKI-HWCYFHEPSA-N
SMILES: C\C(\C=C\C=C(/C)\C=C\C1=C(C)CCCC1(C)C)=C\C=O
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados