CAS RN 4717-38-8
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
17-epi-etinil estradiol, TRC
CAS: 4717-38-8 Fórmula molecular: C20 H24 O2 Peso molecular (g/mol): 296.4 Sinónimo: 19-Norpregna-1,3,5(10)-trien-20-yne-3,17-diol,17-epi-Ethynylestradiol,17α-Estradiol, 17-ethynyl-,17β-Ethynylestradiol,19-Norpregna-1,3,5(10)-trien-20-yne-3,17-diol (17β-Ethinylestradiol),Ethinylestradiol Imp. A (EP) Nombre IUPAC: (8R,9S,13S,14S,17S)-17-etinil-13-metil-7,8,9,11,12,14,15,16-octahidro-6H-ciclopenta[a]fenantoreno-3,17-diol SMILES: C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CCc4cc(O)ccc34)[C@@H]1CC[C@]2(O)C#C