CAS RN 4707-47-5
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Metilatrarato (TRC), TRC
CAS: 4707-47-5 Fórmula molecular: C10 H12 O4 Peso molecular (g/mol): 196.1999 Sinónimo: Atraric acid (6CI),β-Resorcylic acid, 3,6-dimethyl-, methyl ester (7CI,8CI),2,4-Dihydroxy-3,6-dimethyl-benzoic acid methyl ester,Everniate,Evernyl,LRG 201,Methyl 2,4-dihydroxy-3,6-dimethylbenzoate,Methyl 3,6-dimethyl-2,4-dihydroxybenzoate,Methyl 3,6-dimethyl-β-resorcylate,Methyl atrarate,Methyl β-orcinolcarboxylate,Methyl β-orsellinate,Moss Synth,Mousse cristal,Oakmoss synthetic,Veramoss,2,4-Dihydroxy-3,6-dimethylbenzoic Acid Methyl Ester,Atraric acid-methyl ester,Methyl atratate Nombre IUPAC: Metil 2,4-dihidroxi-3,6-dimetilbenzoato SMILES: COC(=O)c1c(C)cc(O)c(C)c1O