CAS RN 470-12-2
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Cladinosa, TRC
CAS: 470-12-2 Fórmula molecular: C8H16O4 Peso molecular (g/mol): 176.21 Sinónimo: 2,6-Dideoxy-3-C-methyl-3-O-methyl-ribo-hexose,Azithromycin Impurity 4,(4R,5S,6S)-4-Methoxy-4,6-dimethyltetrahydro-2H-pyran-2,5-diol Nombre IUPAC: (3S,4R,5R)-4,5-dihidroxi-3-metoxi-3-metilhexanal SMILES: C[C@H]([C@H]([C@](C)(CC=O)OC)O)O