accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3CONH

CAS RN 4698-11-7

IUPAC Nombre: 9-methoxy-2-azatricyclo[9.4.0.0³,⁸]pentadeca-1(15),3,5,7,9,11,13-heptaene
Sinónimos: 9-methoxy-2-azatricyclo[9.4.0.0³,⁸]pentadeca-1(15),3,5,7,9,11,13-heptaene
Peso molecular (g/mol): 223.28
Fórmula molecular: C15H13NO
InChi Key: ZKHZWXLOSIGIGZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES: COC1=CC2=CC=CC=C2NC2=CC=CC=C12
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados