accessibility menu, dialog, popup

UserName

NaNaHO(S)(R)HO(R)O(R)OPOOONNONNH

CAS RN 4691-65-0

IUPAC Nombre: disodium [(2R,3S,4R,5R)-3,4-dihydroxy-5-(6-oxo-6,9-dihydro-3H-purin-9-yl)oxolan-2-yl]methyl phosphate
Sinónimos: disodium inosinate
Peso molecular (g/mol): 392.17
Fórmula molecular: C10H11N4Na2O8P
InChi Key: AANLCWYVVNBGEE-IDIVVRGQSA-L
SMILES: [Na+].[Na+].O[C@@H]1[C@@H](COP([O-])([O-])=O)O[C@H]([C@@H]1O)N1C=NC2=C1NC=NC2=O
Forma física 
  • (1)
Cantidad 
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados