CAS RN 469-32-9
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Hamamelitannin, TRC
CAS: 469-32-9 Fórmula molecular: C20 H20 O14 Peso molecular (g/mol): 484.36 Sinónimo: D-Ribose, 2-C-[[(3,4,5-trihydroxybenzoyl)oxy]methyl]-, 5-(3,4,5-trihydroxybenzoate),Hamamelitannin (6CI,7CI),Ribose, 2-C-(hydroxymethyl)-, 21,5-digallate, D- (8CI),Gallic acid, 21,5-diester with 2-C-(hydroxymethyl)-D-ribose (8CI),2',5-Di-O-galloyl-D-hamamelose Nombre IUPAC: [(2S,3S,4S)-3,4,5-trihidroxi-4-[(3,4,5-trihidroxibenzoilo)oximetil]oxolán-2-il]metil 3,4,5-trihidroxibenzoato SMILES: OC1O[C@@H](COC(=O)c2cc(O)c(O)c(O)c2)[C@H](O)[C@@]1(O)COC(=O)c3cc(O)c(O)c(O)c3