accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3CNCH3HONCH3H3CNCH3CH3

CAS RN 467-63-0

IUPAC Nombre: tris[4-(dimethylamino)phenyl]methanol
Sinónimos: tris[4-(dimethylamino)phenyl]methanol
Peso molecular (g/mol): 389.54
Fórmula molecular: C25H31N3O
InChi Key: QFVDKARCPMTZCS-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CN(C)C1=CC=C(C=C1)C(O)(C1=CC=C(C=C1)N(C)C)C1=CC=C(C=C1)N(C)C
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados