CAS RN 465-39-4
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
2
de
2
resultados
1
Resibufogenina, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
Resibufogenin, MedChemExpress
MedChemExpress Resibufogenin, a component of huachansu, has been shown to exhibit the anti-proliferative effect against cancer cells, and this may be attributed to the degradation of cyclin D1 caused by the activation of GSK-3β.