accessibility menu, dialog, popup

UserName

ONClCl

CAS RN 4640-68-0

IUPAC Nombre: 3-(3,4-dichlorophenyl)-3-oxopropanenitrile
Sinónimos: 3-(3,4-dichlorophenyl)-3-oxopropanenitrile
Peso molecular (g/mol): 214.05
Fórmula molecular: C9H5Cl2NO
InChi Key: HUEULXLHYYYTTP-UHFFFAOYSA-N
SMILES: ClC1=C(Cl)C=C(C=C1)C(=O)CC#N

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados