accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3OOHOOHO

CAS RN 46331-50-4

IUPAC Nombre: 5-methoxybenzene-1,3-dicarboxylic acid
Sinónimos: 5-methoxybenzene-1,3-dicarboxylic acid
Peso molecular (g/mol): 196.16
Fórmula molecular: C9H8O5
InChi Key: POSMIIJADZKUPL-UHFFFAOYSA-N
SMILES: COC1=CC(=CC(=C1)C(O)=O)C(O)=O
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados