CAS RN 462637-40-7
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Metil 2-(1-Hexin-1-il)benzoato, TRC
CAS: 462637-40-7 Fórmula molecular: C14H16O2 Peso molecular (g/mol): 216.28 Sinónimo: 1-(2-Methoxycarbonylphenyl)-1-hexyne,2-(1-Hexynyl)-benzoic Acid Methyl Ester Nombre IUPAC: Metil 2-(hex-1-yn-1-il)benzoato SMILES: ClCC1=CC=C(SC2=CC=CC=C2)C=C1