CAS RN 460720-14-3
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
(AlfaS)-Ácido Ciclohexanebutanoico Ácido Alfa-[[(1S)-1-Carboxetil]amino]Ácido Alfa-Etil Éster Alfa-Etílico, TRC
CAS: 460720-14-3 Fórmula molecular: C15 H27 N O4 Peso molecular (g/mol): 285.38 Sinónimo: Cyclohexanebutanoic acid, α-[[(1S)-1-carboxyethyl]amino]-, α-ethyl ester, (αS)- (9CI),(αS)-α-[[(1S)-1-Carboxyethyl]amino]-cyclohexanebutanoic Acid α-Ethyl Ester (9Cl),Enalapril Maleate Imp. G (EP) Nombre IUPAC: (2S)-2-[[(2S)-4-ciclohexil-1-etoxi-1-oxobutan-2-il]amino]ácido propanoico SMILES: CCOC(=O)[C@H](CCC1CCCCC1)N[C@@H](C)C(=O)O