accessibility menu, dialog, popup

UserName

HClCH3NCH3Cl

CAS RN 4584-46-7

IUPAC Nombre: hydrogen (2-chloroethyl)dimethylamine chloride
Sinónimos: hydrogen dimethylaminoethyl chloride chloride
Peso molecular (g/mol): 144.04
Fórmula molecular: C4H11Cl2N
InChi Key: LQLJZSJKRYTKTP-UHFFFAOYSA-N
SMILES: [H+].[Cl-].CN(C)CCCl
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados