CAS RN 458-45-7
IUPAC Nombre:
3-(3-fluorophenyl)propanoic acid
Sinónimos:
3-(3-fluorophenyl)propanoic acid
Peso molecular (g/mol):
168.17
Fórmula molecular:
C9H9FO2
InChi Key:
UBLMRADOKLXLCD-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
OC(=O)CCC1=CC(F)=CC=C1
No hay refinamientos
1
–
0
de
0
resultados
1
Ácido 3-(3-fluorofenil)propiónico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 458-45-7 Fórmula molecular: C9H9FO2 Peso molecular (g/mol): 168.167 Número MDL: MFCD01310821 Clave InChI: UBLMRADOKLXLCD-UHFFFAOYSA-N PubChem CID: 2737489 Nombre IUPAC: ácido 3-(3-fluorofenil)propanoico SMILES: C1=CC(=CC(=C1)F)CCC(=O)O