CAS RN 457048-34-9
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
1alpha, 24, 25-Trihydroxy VD2, MedChemExpress
MedChemExpress 1alpha, 24, 25-Trihydroxy VD2 is a vitamin D analog.