CAS RN 455264-31-0
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Zaurategrast, MedChemExpress
MedChemExpress Zaurategrast (CT7758) is a potent and oral-effective α4-integrin inhibitor.