CAS RN 4542-23-8
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
N6-Succinil Adenosina, TRC
CAS: 4542-23-8 Fórmula molecular: C14 H17 N5 O8 Peso molecular (g/mol): 383.31 Sinónimo: N-(9-β-D-Ribofuranosyl-9H-purin-6-yl)-L-aspartic Acid,6-(1,2-Dicarboxyethylamino) Nombre IUPAC: (2S)-2-[[9-[(2S,3R,4S,5R)-3,4-dihidroxi-5-(hidroximetil)oxolán-2-il]purina-6-il]ácido butanedioico SMILES: OC[C@H]1O[C@@H]([C@H](O)[C@@H]1O)n2cnc3c(N[C@@H](CC(=O)O)C(=O)O)ncnc23