accessibility menu, dialog, popup

UserName

HOFF

CAS RN 453-13-4

IUPAC Nombre: 1,3-difluoropropan-2-ol
Sinónimos: 1,3-difluoro-2-propanol
Peso molecular (g/mol): 96.08
Fórmula molecular: C3H6F2O
InChi Key: PVDLUGWWIOGCNH-UHFFFAOYSA-N
SMILES: OC(CF)CF
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados