accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3H3COBOH3CH3CNCl

CAS RN 452972-11-1

IUPAC Nombre: 2-chloro-3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridine
Sinónimos: 2-chloro-3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridine
Peso molecular (g/mol): 239.51
Fórmula molecular: C11H15BClNO2
InChi Key: XFZFMAUUZHBQSS-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CC=CN=C1Cl
Forma física 
  • (2)
Cantidad 
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados