CAS RN 452105-33-8
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
5-(5-Fluoro-2-oxo-1,2-dihidro-indol-3-ilidenemetil)-2,4-dimetil-1H-pirol-3-carboxílico, TRC
CAS: 452105-33-8 Fórmula molecular: C16 H13 F N2 O3 Peso molecular (g/mol): 300.28 Sinónimo: 5-[(5-Fluoro-1,2-dihydro-2-oxo-3H-indol-3-ylidene)methyl]-2,4-dimethyl-1H-pyrrole-3-carboxylic Acid Nombre IUPAC: 5-[(5-fluoro-2-oxo-1H-indol-3-ilideno)metilo]-2,4-dimetil-1H-pirol-3-carboxílico SMILES: Cc1[nH]c(C=C2C(=O)Nc3ccc(F)cc23)c(C)c1C(=O)O