accessibility menu, dialog, popup

UserName

NH2NH2N

CAS RN 452-58-4

IUPAC Nombre: pyridine-2,3-diamine
Sinónimos: pyridine-2,3-diamine
Peso molecular (g/mol): 109.13
Fórmula molecular: C5H7N3
InChi Key: ZZYXNRREDYWPLN-UHFFFAOYSA-N
SMILES: NC1=CC=CN=C1N
Cantidad 
  • (1)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (3)
Punto de ebullición 
  • (3)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados

Limitar resultados

  • (4)
  • (3)
  • (3)
  • (1)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (3)
  • (3)