accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3CNHOOPOOHHONH2

CAS RN 449173-19-7

IUPAC Nombre: {2-amino-2-[(3-octylphenyl)carbamoyl]ethoxy}phosphonic acid
Sinónimos: 2-amino-2-[(3-octylphenyl)carbamoyl]ethoxyphosphonic acid
Peso molecular (g/mol): 372.4
Fórmula molecular: C17H29N2O5P
InChi Key: MRUSUGVVWGNKFE-UHFFFAOYNA-N
SMILES: CCCCCCCCC1=CC(NC(=O)C(N)COP(O)(O)=O)=CC=C1

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados