CAS RN 447-05-2
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Piridoxol 5'-fosfato >90%, TRC
CAS: 447-05-2 Fórmula molecular: C8 H12 N O6 P Peso molecular (g/mol): 249.16 Sinónimo: 3,4-Pyridinedimethanol, 5-hydroxy-6-methyl-, α3-(dihydrogen phosphate) (9CI),Pyridoxol, 5-(dihydrogen phosphate) (6CI,7CI,8CI),NSC 83119,Pyridoxine 5-phosphate,Pyridoxine 5'-phosphate,Pyridoxine phosphate,Pyridoxol 5'-phosphate,[[5-Hydroxy-4-(hydroxymethyl)-6-methylpyridin-3-yl]methoxy]phosphonic acid,Pyridoxine 5'-Phosphate Nombre IUPAC: [5-hidroxi-4-(hidroximetil)-6-metilpiridina-3-il]fosfato de metil-dihidrógeno SMILES: Cc1ncc(COP(=O)(O)O)c(CO)c1O