accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3OOOHOHOHOHONH2NCH3H3CHCl

CAS RN 4465-65-0

IUPAC Nombre: 4-(dimethylamino)-1,10,11,12a-tetrahydroxy-6-methyl-3,12-dioxo-3,4,4a,5,12,12a-hexahydrotetracene-2-carboxamide hydrochloride
Sinónimos: 4-(dimethylamino)-1,10,11,12a-tetrahydroxy-6-methyl-3,12-dioxo-4a,5-dihydro-4H-tetracene-2-carboxamide hydrochloride
Peso molecular (g/mol): 462.88
Fórmula molecular: C22H23ClN2O7
InChi Key: SPFAOPCHYIJPHJ-UHFFFAOYNA-N
SMILES: Cl.CN(C)C1C2CC3=C(C(O)=C4C(O)=CC=CC4=C3C)C(=O)C2(O)C(O)=C(C(N)=O)C1=O
Porcentaje de pureza 
  • (2)
Cantidad 
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados

Limitar resultados

  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (1)