CAS RN 446292-07-5
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
3
de
3
resultados
1
4-[((2R)-Hidroxi-3-ftalimido)propilamina]fenil-3-morfolinona, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
2-[(2R)-2-hidroxi-3-[[4-(3-oxo-4-morfolinil)fenil]amino]propil]-1H-isoindol-1,3(2H)-diona, Mikromol™
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
3
4-[((2R)-Hidroxi-3-ftalimido)propilamina]fenil-3-morfolinona, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.