CAS RN 444717-20-8
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
3
de
3
resultados
1
1-(2'-Desoxi-5'-O-DMT-3'-O-nitrofenilsulfonil-bD-lixofuranosil)timina, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
1-(2'-Desoxi-5'-O-DMT-3'-O-nitrofenilsulfonil-bD-lixofuranosil)timina, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
3
1-(2'-Desoxi-5'-O-DMT-3'-O-nitrofenilsulfonil-bD-lixofuranosil)timina, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.