accessibility menu, dialog, popup

UserName

OH

CAS RN 4442-79-9

IUPAC Nombre: 2-cyclohexylethan-1-ol
Sinónimos: cyclohexylethanol
Peso molecular (g/mol): 128.22
Fórmula molecular: C8H16O
InChi Key: QJQZRLXDLORINA-UHFFFAOYSA-N
SMILES: OCCC1CCCCC1
Peso molecular (g/mol) 
  • (3)
  • (3)
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
Punto de ebullición 
  • (3)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados

Limitar resultados

  • (3)
  • (3)
  • (3)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (3)