CAS RN 4439-55-8
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Furan-2-ilmetil-fenetil-amina, TRC
CAS: 4439-55-8 Fórmula molecular: C13H15NO Peso molecular (g/mol): 201.26 Sinónimo: N-(2-Phenylethyl)-2-furanmethanamine,(Furan-2-ylmethyl)(2-phenylethyl)amine,[(Furan-2-yl)methyl](2-phenylethyl)amine,N-phenethyl-Furfurylamine SMILES: C(Cc1ccccc1)NCc2occc2