accessibility menu, dialog, popup

UserName

BOOH3CCH3H3CH3COH

CAS RN 443776-76-9

IUPAC Nombre: [3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl]methanol
Sinónimos: [3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl]methanol
Peso molecular (g/mol): 234.1
Fórmula molecular: C13H19BO3
InChi Key: ZEWWJJQAFTXUIS-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CC(CO)=CC=C1
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados