CAS RN 443678-71-5
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
3
de
3
resultados
1
5,6-Dicloropurina-1-(2,3,5-tri-O-acetil-Beta-D-ribofuanosil)-1H-benzimidazol, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
5,6-Dicloropurina-1-(2,3,5-tri-O-acetil-Beta-D-ribofuanosil)-1H-benzimidazol, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
3
5,6-Dicloropurina-1-(2,3,5-tri-O-acetil-Beta-D-ribofuanosil)-1H-benzimidazol, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.