accessibility menu, dialog, popup

UserName

HClFNNOHNN

CAS RN 443144-27-2

IUPAC Nombre: hydrogen 7-{4-[2-(4-fluorophenyl)ethyl]piperazine-1-carbonyl}-1H-indole-3-carbonitrile chloride
Sinónimos: hydrogen pruvanserin chloride
Peso molecular (g/mol): 412.89
Fórmula molecular: C22H22ClFN4O
InChi Key: UYGNZRVLPYZLTF-UHFFFAOYSA-N
SMILES: [H+].[Cl-].FC1=CC=C(CCN2CCN(CC2)C(=O)C2=C3NC=C(C#N)C3=CC=C2)C=C1

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados