accessibility menu, dialog, popup

UserName

OHN

CAS RN 4424-80-0

IUPAC Nombre: 2,3,4,5-tetrahydro-1H-1-benzazepin-2-one
Sinónimos: 1,3,4,5-tetrahydro-1-benzazepin-2-one
Peso molecular (g/mol): 161.2
Fórmula molecular: C10H11NO
InChi Key: HRVRAYIYXRVAPR-UHFFFAOYSA-N
SMILES: O=C1CCCC2=CC=CC=C2N1
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados