CAS RN 4419-94-7
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
p-Nitrofenil Beta-D-Lactopiranósido, TRC
CAS: 4419-94-7 Fórmula molecular: C18 H25 N O13 Peso molecular (g/mol): 463.39 Sinónimo: β-D-Glucopyranoside, 4-nitrophenyl 4-O-β-D-galactopyranosyl-,Lactoside, p-nitrophenyl, β-D- (6CI,8CI),4-Nitrophenyl 4-O-β-D-galactopyranosyl-β-D-glucopyranoside,4-Nitrophenyl β-lactoside,p-Nitrophenyl β-D-lactoside,p-Nitrophenyl-β-lactoside Nombre IUPAC: (2S,3R,4S,5R,6R)-2-[(2R,3S,4R,5R,6S)-4,5-dihidroxi-2-(hidroximetil)-6-(4-nitrofenoxi)oxan-3-il]oxi-6-(hidroximetil)oxano-3,4,5-triol SMILES: OC[C@H]1O[C@@H](O[C@H]2[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](Oc3ccc(cc3)[N+](=O)[O-])O[C@@H]2CO)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1O