accessibility menu, dialog, popup

UserName

HO

CAS RN 4415-82-1

IUPAC Nombre: cyclobutylmethanol
Sinónimos: cyclobutylmethanol
Peso molecular (g/mol): 86.13
Fórmula molecular: C5H10O
InChi Key: WPOPOPFNZYPKAV-UHFFFAOYSA-N
SMILES: OCC1CCC1
Punto de ebullición 
  • (5)
Peso molecular (g/mol) 
  • (2)
  • (3)
Cantidad 
  • (1)
  • (2)
  • (2)
Forma física 
  • (2)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados

Limitar resultados

  • (2)
  • (3)
  • (5)
  • (2)
  • (3)
  • (1)
  • (2)
  • (2)
  • (2)