accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3NH3CN

CAS RN 4411-80-7

IUPAC Nombre: 6,6'-dimethyl-2,2'-bipyridine
Sinónimos: 6,6'-dimethyl-2,2'-bipyridine
Peso molecular (g/mol): 184.24
Fórmula molecular: C12H12N2
InChi Key: OHJPGUSXUGHOGE-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CC1=CC=CC(=N1)C1=CC=CC(C)=N1
Forma física 
  • (2)
Cantidad 
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados