accessibility menu, dialog, popup

UserName

OHONHNFFF

CAS RN 4394-00-7

IUPAC Nombre: 2-{[3-(trifluoromethyl)phenyl]amino}pyridine-3-carboxylic acid
Sinónimos: niflumic acid upsa conseil brand of niflumic acid acidum niflumicum acido niflumico niflam flogovital upsa brand 2 of niflumic acid NFA NFL nifluminic acid
Peso molecular (g/mol): 282.22
Fórmula molecular: C13H9F3N2O2
InChi Key: JZFPYUNJRRFVQU-UHFFFAOYSA-N
SMILES: OC(=O)C1=CC=CN=C1NC1=CC=CC(=C1)C(F)(F)F
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
Porcentaje de pureza 
  • (3)
  • (1)
Forma física 
  • (3)
  • (1)
Certificaciones/conformidad 
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados

Limitar resultados

  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (3)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (3)
  • (1)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)