accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3C(S)(S)(S)(R)(S)H3C(S)

CAS RN 438-22-2

IUPAC Nombre: (3aS,3bS,5aR,9aS,9bS,11aS)-9a,11a-dimethyl-hexadecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthrene
Sinónimos: 5α-androstane etioallocholane aetioallocholane
Peso molecular (g/mol): 260.47
Fórmula molecular: C19H32
InChi Key: QZLYKIGBANMMBK-UGCZWRCOSA-N
SMILES: C[C@@]12CCC[C@H]1[C@@H]1CC[C@H]3CCCC[C@]3(C)[C@H]1CC2
Peso molecular (g/mol) 
  • (3)
  • (1)
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados