CAS RN 437701-78-5
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
1,2,3,4,5-Pentabromo-6-(2,3,5,6-tetrabromofenoxi)benceno, TRC
CAS: 437701-78-5 Fórmula molecular: C12 H Br9 O Peso molecular (g/mol): 880.27 Sinónimo: Benzene, 1,2,3,4,5-pentabromo-6-(2,3,5,6-tetrabromophenoxy)-,Benzene, pentabromo(2,3,5,6-tetrabromophenoxy)- (9CI),1,2,3,4,5-Pentabromo-6-(2,3,5,6-tetrabromophenoxy)benzene,2,2',3,3',4,5,5',6,6'-Nonobromodiphenyl ether,BDE 208,PBDE 208 Nombre IUPAC: 1,2,3,4,5-pentabromo-6-(2,3,5,6-tetrabromofenoxi)benceno SMILES: Brc1cc(Br)c(Br)c(Oc2c(Br)c(Br)c(Br)c(Br)c2Br)c1Br