CAS RN 4376-20-9
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
3
de
3
resultados
1
rac Mono(etilhexilo) ftalato, TRC
CAS: 4376-20-9 Fórmula molecular: C16 H22 O4 Peso molecular (g/mol): 278.34 Sinónimo: Phthalic acid, mono-2-ethylhexyl ester Nombre IUPAC: Ácido benzoico 2-(2-etilhexoxicarbonil)benzoico SMILES: CCCCC(CC)COC(=O)c1ccccc1C(=O)O
2
Ácido ftálico, éster mono-2-etilhexílico 100 μg/mL en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
3
Phthalic acid mono-2-ethylhexyl ester, MedChemExpress
MedChemExpress Phthalic acid mono-2-ethylhexyl ester (MEHP) is a major bioactive metabolite of diethylhexyl phthalate (DEHP), which inhibits the 17, 20 lyase activity of CYP17.