accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 4350-09-8

IUPAC Nombre: (2S)-2-amino-3-(5-hydroxy-1H-indol-3-yl)propanoic acid
Sinónimos: 5-hydroxy-L-tryptophan 5 hydroxytryptophan 5 hydroxy tryptophan 5-htp telesol oxitriptan oxyfan tryptophan, 5 hydroxy quietim triptene
Peso molecular (g/mol): 220.23
Fórmula molecular: C11H12N2O3
InChi Key: LDCYZAJDBXYCGN-VIFPVBQESA-N
SMILES: N[C@@H](CC1=CNC2=CC=C(O)C=C12)C(O)=O
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados

Limitar resultados

  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (1)