CAS RN 4349-43-3
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Ácido 5-Formiltetrahidropteroico, TRC
CAS: 4349-43-3 Fórmula molecular: C15 H16 N6 O4 Peso molecular (g/mol): 344.33 Sinónimo: Benzoic acid, 4-[[(2-amino-5-formyl-3,4,5,6,7,8-hexahydro-4-oxo-6-pteridinyl)methyl]amino]-,Benzoic acid, 4-[[(2-amino-5-formyl-1,4,5,6,7,8-hexahydro-4-oxo-6-pteridinyl)methyl]amino]- (9CI),Benzoic acid, p-[[(2-amino-5-formyl-5,6,7,8-tetrahydro-4-hydroxy-6-pteridinyl)methyl]amino]- (6CI,7CI,8CI),5-Formyl-5,6,7,8-tetrahydropteroic acid,5-Formyltetrahydropteroic acid Nombre IUPAC: 4-[(2-amino-5-formil-4-oxo-1,6,7,8-tetrahidropteridina-6-il)ácido metilamino]benzoico SMILES: NC1=NC(=O)C2=C(NCC(CNc3ccc(cc3)C(=O)O)N2C=O)N1