CAS RN 432545-60-3
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Éster dimetilico de metotrexato-d3, TRC
CAS: 432545-60-3 Fórmula molecular: C22 2H3 H23 N8 O5 Peso molecular (g/mol): 485.51 Sinónimo: L-Glutamic acid, N-[4-[[(2,4-diamino-6-pteridinyl)methyl]methyl-d3-amino]benzoyl]-, dimethyl ester (9CI) Nombre IUPAC: dimetilo (2S)-2-[[4-[(2,4-diaminopteridina-6-il)metil-(trideuteriometil)amino]benzoiloamino]pentanedioato SMILES: [2H]C([2H])([2H])N(Cc1cnc2nc(N)nc(N)c2n1)c3ccc(cc3)C(=O)N[C@@H](CCC(=O)OC)C(=O)OC