CAS RN 43229-68-1
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
3
de
3
resultados
1
3-Amino-Alfa- 2-(4-metoxifenil)-1-metiletil](fenilmetil)amino]metil]-4-(fenilmetoxi)bencenometanol, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
3-Amino-Alfa- 2-(4-metoxifenil)-1-metiletil](fenilmetil)amino]metil]-4-(fenilmetoxi)bencenometanol, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
3
3-Amino-a- 2-(4-metoxifenil)-1-metiletil](fenilmetil)amino]metil]-4-(fenilmetoxi)bencenometanol, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.