CAS RN 43229-66-9
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
2
de
2
resultados
1
2-(Bencil(1-(4-metoxifenil)propan-2-il)amino)-1-(4-(benciloxi)-3-nitrofenil)etanona, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
2-(Bencil(1-(4-metoxifenil)propan-2-il)amino)-1-(4-(benciloxi)-3-nitrofenil)etanona, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.